描述
gray
化驗
99.999%
形狀
lumps
製造商/商標名
Goodfellow 789-555-32
電阻係數
1.2 μΩ-cm, 0°C
重量
100 g
塊最大尺寸
3 mm
bp
684.9 °C (lit.)
mp
217 °C (lit.)
密度
4.81 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
[Se]
InChI
1S/Se
InChI 密鑰
BUGBHKTXTAQXES-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律資訊
Product of Goodfellow
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 4 - STOT RE 2
儲存類別代碼
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 2