Key Documents
GF67856877
Molybdenum-rhenium alloy, Mo52.5Re47.5
0.5m wire, 0.25mm diameter, as drawn
别名:
MO075140
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
11101711
NACRES:
NA.23
形狀
wire
製造商/商標名
Goodfellow 678-568-77
長度 × 直徑
0.5 m × 0.25 mm