Merck
GF35600510
rod, 2.0 mm diameter, length 50 mm, purity 99%
别名:
HO007902
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
Ho
CAS号:
分子量:
164.93
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12141606
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
化驗
99%
形狀
rod
製造商/商標名
Goodfellow 356-005-10
長度
50 mm
直徑
2.0 mm
密度
8.8 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
[Ho]
InChI
1S/Ho
InChI 密鑰
KJZYNXUDTRRSPN-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律資訊
Product of Goodfellow
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3