Merck
GF31483098
Alumina
sheet, thickness 1.0 mm, size 10 × 10 mm, purity 99.6%
别名:
AL603115
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
11181511
NACRES:
NA.23
化驗
99.6%
形狀
sheet
製造商/商標名
Goodfellow 314-830-98
尺寸
10 × 10 mm
厚度
1.0 mm