GF19589271
别名:
CU236010
1 of 10
GF82480428
Copper-zirconium alloy, Cu70Zr30
Sigma-Aldrich
357405
氯化锆(IV)
221880
8.08913
334065
三氯化铟
395420
四氯化锆四氢呋喃络合物 (1:2)
401587
醋酸铋 (III)
403296
锆
AV38012
Anti-BACH1 antibody produced in rabbit
647640
powder
Goodfellow 195-892-71
50 g
150 μm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
高纯度金属和合金_能源材料_材料科学-默克生命科学