Merck
GF13655550
foil, thickness 0.05 mm, size 25 × 25 mm, high purity 99.99+%
别名:
TI000315
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
Ti
CAS号:
分子量:
47.87
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12141746
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
化驗
≥99.99%
形狀
foil
自燃溫度
860 °F
製造商/商標名
Goodfellow 136-555-50
電阻係數
42.0 μΩ-cm, 20°C
尺寸
25 × 25 mm
厚度
0.05 mm
bp
3287 °C (lit.)
mp
1660 °C (lit.)
密度
4.5 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
[Ti]
InChI
1S/Ti
InChI 密鑰
RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N