E32207
别名:
1-乙基-3-羟基哌啶
1 of 10
Y0000882
(−)-肾上腺素
USP
1296010
Glycopyrrolate erythro isomer
Y0001308
Glycopyrronium bromide
Supelco
1.18307
辛烷-1-磺酸钠盐
Y0002031
Ebastine
Y0001076
氯沙坦钾
1605067
Roflumilast Related Compound E
1370462
Y0001250
恩他卡朋杂质A
K2000000
酮洛芬
98%
n20/D 1.477 (lit.)
93-95 °C/15 mmHg (lit.)
0.97 g/mL at 25 °C (lit.)
CCN1CCCC(O)C1
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
从最新的版本中选择一种:
没有发现合适的版本?