Merck
D155500
Sigma-Aldrich
2,4-二甲基戊二酸二甲酯
98%, Mixture of (±) and meso
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3O2CCH(CH3)CH2CH(CH3)CO2CH3
CAS号:
分子量:
188.22
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
方案
98%
折射率
n20/D 1.425 (lit.)
密度
1.037 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
COC(=O)C(C)CC(C)C(=O)OC
InChI
1S/C9H16O4/c1-6(8(10)12-3)5-7(2)9(11)13-4/h6-7H,5H2,1-4H3
InChI key
LQLYZPTVIYLWPB-UHFFFAOYSA-N
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
201.2 °F - closed cup
闪点(°C)
94 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)