Merck
CBR01330
Sigma-Aldrich
3-(5-Fluoro-1H-benzimidazol-2-yl)propanoic acid
AldrichCPR
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H9FN2O2
CAS号:
分子量:
208.19
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352106
PubChem物質ID:
形狀
solid
SMILES 字串
OC(=O)CCc1nc2cc(F)ccc2[nH]1
InChI
1S/C10H9FN2O2/c11-6-1-2-7-8(5-6)13-9(12-7)3-4-10(14)15/h1-2,5H,3-4H2,(H,12,13)(H,14,15)
InChI 密鑰
BKAQRRKGTFCGHG-UHFFFAOYSA-N