Merck
ANV00195
Sigma-Aldrich
2-Hydrazide ethanedioic acid ethyl ester HCl
AldrichCPR
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C4H9ClN2O3
分子量:
168.58
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352125
PubChem物質ID:
形狀
solid
SMILES 字串
Cl.CCOC(=O)C(=O)NN
InChI
1S/C4H8N2O3.ClH/c1-2-9-4(8)3(7)6-5;/h2,5H2,1H3,(H,6,7);1H
InChI 密鑰
KVVMEFRQLCMADK-UHFFFAOYSA-N