Merck
937541
Sigma-Aldrich
Ethyl 3-amino-3-(pyridin-2-yl)acrylate
≥95%
别名:
3-Amino-3-(2-pyridinyl)-2-propenoic acid ethyl ester, Ethyl 3-amino-3-(2-pyridinyl)-2-propenoate
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H12N2O2
CAS号:
分子量:
192.21
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352142
NACRES:
NA.21
品質等級
化驗
≥95%
形狀
powder or crystals
顏色
white to yellow, Beige
官能基
acrylate
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
O=C(OCC)C=C(N)C1=NC=CC=C1
InChI
1S/C10H12N2O2/c1-2-14-10(13)7-8(11)9-5-3-4-6-12-9/h3-7H,2,11H2,1H3
InChI 密鑰
YYJBOEYBEJCPES-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3