Merck
93123
Sigma-Aldrich
(S)-Boc-4-溴-β-Phe-OH
≥98.0% (HPLC)
别名:
(S)-3-(Boc-氨基)-3-(4-溴苯基)丙酸, Boc-4-溴-D-β-苯丙氨酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
BrC6H4CH[NHCO2C(CH3)3]CH2CO2H
分子量:
344.20
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
≥98.0% (HPLC)
形狀
powder
光學活性
[α]/D -46.0±2.0°, c = 1 in ethanol
應用
peptide synthesis
SMILES 字串
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CC(O)=O)c1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C14H18BrNO4/c1-14(2,3)20-13(19)16-11(8-12(17)18)9-4-6-10(15)7-5-9/h4-7,11H,8H2,1-3H3,(H,16,19)(H,17,18)/t11-/m0/s1
InChI 密鑰
ZAMLGGRVTAXBHI-NSHDSACASA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)