Merck
88744
Sigma-Aldrich
(S)-1-{(RP)-2-[二(1-萘基)膦]二茂铁基}乙基-二叔丁基膦
≥97%
别名:
(2S)-1-[(1S)-1-[双(1,1-二甲基乙基)膦]乙基]-2-(二-1-萘基膦)二茂铁(符合 CAS 标准), Josiphos SL-J216-2
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C40H44FeP2
分子量:
642.57
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352000
PubChem物質ID:
化驗
≥97%
光學純度
ee: ≥99%
SMILES 字串
[Fe].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.C[C@@H]([C]2[CH][CH][CH][C]2P(c3cccc4ccccc34)c5cccc6ccccc56)P(C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/C35H39P2.C5H5.Fe/c1-25(37(34(2,3)4)35(5,6)7)28-21-14-24-31(28)36(32-22-12-17-26-15-8-10-19-29(26)32)33-23-13-18-27-16-9-11-20-30(27)33;1-2-4-5-3-1;/h8-25H,1-7H3;1-5H;/t25-;;/m0../s1
InChI 密鑰
ZXFGVYYAQJHRID-WLOLSGMKSA-N
一般說明
与 Solvias AG 合作销售
包裝
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)