Merck
87052
Sigma-Aldrich
聚合物键合型 4-氨基-1-丁醇 2-氯三苯甲基醚
extent of labeling: 0.3-1 mmol/g loading
别名:
聚合物键合型 4-氨基-1-丁基 2-氯三苯甲基醚, 聚合物键合型 O-(2-氯三苯甲基)-4-氨基-1-丁醇
登录查看公司和协议定价
About This Item
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
標籤範圍
0.3-1 mmol/g loading
基質
crosslinked with 1% DVB
粒徑
200-400 mesh