Merck
86615
Sigma-Aldrich
四乙基氟化铵 二水合物
≥97.0% (T)
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(C2H5)4N(F) · 2H2O
CAS号:
分子量:
185.28
Beilstein:
4152659
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352116
PubChem物質ID:
化驗
≥97.0% (T)
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
O.O.[F-].CC[N+](CC)(CC)CC
InChI
1S/C8H20N.FH.2H2O/c1-5-9(6-2,7-3)8-4;;;/h5-8H2,1-4H3;1H;2*1H2/q+1;;;/p-1
InChI 密鑰
HRTKQUHFGZFPPF-UHFFFAOYSA-M
應用
  • Catalyst for oxidation, methylation, and deuteration reactions of fluorene
其他說明
用于断开 Si-C 键;关于其在有机合成中用作碱的综述
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
访问文档库
J.H. Clark
Chemical Reviews, 80, 429-429 (1980)