Merck
806471
Sigma-Aldrich
N -异丙基丙烯酰胺
average Mn 30,000
别名:
NIPAM 聚合物, PNIPAM, 聚NIPAM, 聚丙烯酰胺
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3(C6H11NO)nCH3
CAS号:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12162002
NACRES:
NA.23
形狀
powder
分子量
average Mn 30,000
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CC(C)NC(=O)C=C
InChI
1S/C6H11NO/c1-3-5-7-6(8)4-2/h4H,2-3,5H2,1H3,(H,7,8)
InChI 密鑰
WDFKEEALECCKTJ-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
PolyNIPAM是一种刺激反应性聚合物。 低PDI意味着链长的分布窄,这通常会使得再现性更好。该聚合物用于开发热敏涂层的微米/纳米材料,包括热响应性聚合物药物递送系统。
热敏聚合物可用于形成水凝胶。当温度升至ca. 32 °C时,聚合物水溶液发生相变,即从可溶状态转变为不溶状态。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
访问文档库
其他客户在看
商品
Professor Mitsuhiro Ebara provides insights on several types of smart nanofiber mesh systems that have been explored for different drug delivery purposes.