方案
≥97% (HPLC)
表单
solution
浓度
0.5 M in tert-butyl methyl ether
杂质
≤2% water
储存温度
−20°C
SMILES字符串
Clc1ccccc1N=[N+]=[N-]
InChI
1S/C6H4ClN3/c7-5-3-1-2-4-6(5)9-10-8/h1-4H
InChI key
MHTPYRQIAMETSQ-UHFFFAOYSA-N
警示用语:
Danger
危险分类
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
-27.4 °F
闪点(°C)
-33 °C