Merck
773573
Sigma-Aldrich
5-溴-2,2′:5′,2′′-对噻吩
97%
别名:
2-Bromo-5,2′:5′,2′′-terthiophene, 5-Bromo-α-terthienyl
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C12H7BrS3
CAS号:
分子量:
327.28
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
solid
mp
135-138 °C
SMILES 字串
Brc1ccc(s1)-c2ccc(s2)-c3cccs3
InChI
1S/C12H7BrS3/c13-12-6-5-11(16-12)10-4-3-9(15-10)8-2-1-7-14-8/h1-7H
InChI 密鑰
HNMURGGRBMOMLO-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Skull and crossbonesCorrosion
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3