Merck
771333
Sigma-Aldrich
Diethyl 4-(trifluoromethyl)benzylphosphonate
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C12H16F3O3P
CAS号:
分子量:
296.22
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
liquid
反應適用性
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
折射率
n20/D 1.456
密度
1.227 g/mL at 25 °C
SMILES 字串
O=P(OCC)(OCC)CC1=CC=C(C(F)(F)F)C=C1
InChI
1S/C12H16F3O3P/c1-3-17-19(16,18-4-2)9-10-5-7-11(8-6-10)12(13,14)15/h5-8H,3-4,9H2,1-2H3
InChI 密鑰
NTQKMIQYHZLRSW-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3