Merck
766488
Sigma-Aldrich
Methyl 3-bromo-4-iodobenzoate
97%
别名:
3-Bromo-4-iodobenzoic acid methyl ester
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H6BrIO2
分子量:
340.94
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
97%
形狀
solid
mp
56-60 °C
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
COC(=O)c1ccc(I)c(Br)c1
InChI
1S/C8H6BrIO2/c1-12-8(11)5-2-3-7(10)6(9)4-5/h2-4H,1H3
InChI 密鑰
OIMBMPVAESWCEA-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Skull and crossbones
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 3 Oral
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
No data available
閃點(°C)
No data available