Merck
762482
Sigma-Aldrich
(S)-N-Boc-1-oxa-4-azaspiro[4.5]decane-3-carboxaldehyde
95%
别名:
(3S)-3-Formyl-1-oxa-4-azaspiro[4.5]decane-4-carboxylic acid, 1,1-dimethylethyl ester, (S)-Garner′s Aldehyde analog, tert-Butyl (3S)-3-formyl-1-oxa-4-azaspiro[4.5]decane-4-carboxylate
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C14H23NO4
分子量:
269.34
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
95%
形狀
solid
光學活性
[α]22/D -69.0°, c = 1% in chloroform
mp
54-59 °C
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
CC(C)(C)OC(=O)N1[C@@H](COC12CCCCC2)C=O
InChI
1S/C14H23NO4/c1-13(2,3)19-12(17)15-11(9-16)10-18-14(15)7-5-4-6-8-14/h9,11H,4-8,10H2,1-3H3/t11-/m1/s1
InChI 密鑰
ZUQSKYAYHQZQFX-LLVKDONJSA-N
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3