化驗
97%
形狀
solid
mp
212-216 °C
SMILES 字串
Brc1cnc2nccn2c1
InChI
1S/C6H4BrN3/c7-5-3-9-6-8-1-2-10(6)4-5/h1-4H
InChI 密鑰
BQMWMOQCMFLRQQ-UHFFFAOYSA-N
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3