Merck
745065
Sigma-Aldrich
(3-甲基苯基)(2,4,6-三甲基苯基)三氟甲磺酸碘鎓
≥97.0% (HPLC)
别名:
(3-Methylphenyl)(2,4,6-trimethylphenyl)iodonium trifluoromethanesulfonate, Mesityl(m-tolyl)iodonium triflate
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C17H18F3IO3S
分子量:
486.29
Beilstein:
7790043
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352002
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
≥97.0% (HPLC)
形狀
powder
成份
carbon content, 40.7-43.2%
SMILES 字串
[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.Cc1cccc([I+]c2c(C)cc(C)cc2C)c1
InChI
1S/C16H18I.CHF3O3S/c1-11-6-5-7-15(10-11)17-16-13(3)8-12(2)9-14(16)4;2-1(3,4)8(5,6)7/h5-10H,1-4H3;(H,5,6,7)/q+1;/p-1
InChI 密鑰
JFTSJYFKINVLMA-UHFFFAOYSA-M
象形圖
Skull and crossbones
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3