Merck
739758
Sigma-Aldrich
2-Iodo-3-methylpyridine
97%
别名:
2-Iodo-3-picoline
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H6IN
CAS号:
分子量:
219.02
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
97%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.627
密度
1.827 g/mL at 25 °C
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
Cc1cccnc1I
InChI
1S/C6H6IN/c1-5-3-2-4-8-6(5)7/h2-4H,1H3
InChI 密鑰
PTBOOHAPESUXGV-UHFFFAOYSA-N
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3