Merck
737852
Sigma-Aldrich
六氟硅酸镍(II) 六水合物
99.995% trace metals basis
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
NiSiF6 · 6H2O
CAS号:
分子量:
308.86
EC 号:
UNSPSC代码:
12352302
PubChem化学物质编号:
方案
99.995% trace metals basis
SMILES字符串
O.O.O.O.O.O.[Ni++].F[Si--](F)(F)(F)(F)F
InChI
1S/F6Si.Ni.6H2O/c1-7(2,3,4,5)6;;;;;;;/h;;6*1H2/q-2;+2;;;;;;
InChI key
DRKXNSFDNAORRG-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
警示用语:
Danger
危险分类
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation
储存分类代码
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Shrivastava, K.N.
Chemical Physics Letters, 20, 106-106 (1973)
Wang, H.Q.; Kuang, X.-Y.; Li, H.-F.; Mao, A.-J.
J. Alloy Compounds, 468, 1-6 (2009)
Pryce, M.H.L.; Agnetta, G.; Carofano, T.; Palma-Vittorelli, M.B.; Palma, M.U.
Philosophical Magazine, 10, 477-477 (1964)