Merck
732966
Sigma-Aldrich
7-Bromochromone-2-carboxylic acid
别名:
7-Bromo-4-oxo-4H-1-benzopyran-2-carboxylic acid, 7-Bromo-4-oxo-4H-chromene-2-carboxylic acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H5BrO4
分子量:
269.05
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
形狀
solid
mp
252-256 °C
SMILES 字串
OC(=O)C1=CC(=O)c2ccc(Br)cc2O1
InChI
1S/C10H5BrO4/c11-5-1-2-6-7(12)4-9(10(13)14)15-8(6)3-5/h1-4H,(H,13,14)
InChI 密鑰
VACMFRPTBQYGGH-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)