Merck
732672
Sigma-Aldrich
1-Ethyl-5-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C7H10N2O2
CAS号:
分子量:
154.17
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
形狀
solid
mp
136-141 °C
SMILES 字串
CCn1nc(cc1C)C(O)=O
InChI
1S/C7H10N2O2/c1-3-9-5(2)4-6(8-9)7(10)11/h4H,3H2,1-2H3,(H,10,11)
InChI 密鑰
DMGJEACTEOFQPI-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3