Merck
728764
Sigma-Aldrich
1-Acetyl-4-aminopiperidine hydrochloride
96%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C7H14N2O · HCl
分子量:
178.66
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
96%
形狀
solid
mp
240-245 °C
SMILES 字串
Cl.CC(=O)N1CCC(N)CC1
InChI
1S/C7H14N2O.ClH/c1-6(10)9-4-2-7(8)3-5-9;/h7H,2-5,8H2,1H3;1H
InChI 密鑰
AWKOGAFRLOPNOP-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3