Merck
722650
Sigma-Aldrich
2,2,4(2,4,4)-三甲基-1,6-己二胺
99%
别名:
1,6-二氨基-2,2,4(2,4,4)-三甲基己烷
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C9H22N2
CAS号:
分子量:
158.28
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
99%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.465 (lit.)
bp
232 °C (lit.)
密度
0.867 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CC(CN)CC(C)(C)CCN.CC(CCN)CC(C)(C)CN
InChI
1S/2C9H22N2/c1-8(7-11)6-9(2,3)4-5-10;1-8(4-5-10)6-9(2,3)7-11/h2*8H,4-7,10-11H2,1-3H3
InChI 密鑰
IXIXPOVPUKTPFV-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
219.2 °F - closed cup
閃點(°C)
104 °C - closed cup