Merck
719722
Sigma-Aldrich
2,4,6-三溴嘧啶
95%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C4HBr3N2
CAS号:
分子量:
316.78
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
95%
形狀
solid
mp
108-113 °C
SMILES 字串
Brc1cc(Br)nc(Br)n1
InChI
1S/C4HBr3N2/c5-2-1-3(6)9-4(7)8-2/h1H
InChI 密鑰
AHEYFWKLKMOHCI-UHFFFAOYSA-N
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3