Merck
708089
Sigma-Aldrich
(S)-Daipen
97%
别名:
(2S)-(-)-1,1-双(4-甲氧基苯基)-3-甲基-1,2-丁二胺
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C19H26N2O2
分子量:
314.42
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352112
PubChem物質ID:
化驗
97%
光學活性
[α]22/D −2.4°, c = 0.5 in chloroform
SMILES 字串
COc1ccc(cc1)C(N)([C@@H](N)C(C)C)c2ccc(OC)cc2
InChI
1S/C19H26N2O2/c1-13(2)18(20)19(21,14-5-9-16(22-3)10-6-14)15-7-11-17(23-4)12-8-15/h5-13,18H,20-21H2,1-4H3/t18-/m0/s1
InChI 密鑰
WDYGPMAMBXJESZ-SFHVURJKSA-N
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)