Merck
701548
Sigma-Aldrich
4-氟苯基硼酸甲基亚氨基二乙酸酯
97%
别名:
2-(4-氟苯基)-6-甲基-1,3,6,2-二噁唑硼烷-4,8-二酮
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C11H11BFNO4
分子量:
251.02
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
powder
mp
231-236 °C
官能基
fluoro
SMILES 字串
CN1CC(=O)OB(OC(=O)C1)c2ccc(F)cc2
InChI
1S/C11H11BFNO4/c1-14-6-10(15)17-12(18-11(16)7-14)8-2-4-9(13)5-3-8/h2-5H,6-7H2,1H3
InChI 密鑰
VRWBUFHGNOFGKX-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)