Merck
698024
Sigma-Aldrich
3-氰基苯硼酸 MIDA 酯
97%
别名:
3-(6-甲基-4,8-二氧-1,3,6,2-二氧氮杂硼烷-2-基)苯甲腈
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C12H11BN2O4
分子量:
258.04
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
powder
mp
256-260 °C
SMILES 字串
CN1CC(=O)OB(OC(=O)C1)c2cccc(c2)C#N
InChI
1S/C12H11BN2O4/c1-15-7-11(16)18-13(19-12(17)8-15)10-4-2-3-9(5-10)6-14/h2-5H,7-8H2,1H3
InChI 密鑰
RMNLMKOJDVKOHO-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)