化驗
≥96.5% (HPLC)
97%
形狀
powder
光學純度
enantiomeric excess: ≥97.5%
官能基
Fmoc
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
O[C@H]1CCCC[C@@H]1CNC(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24
InChI
1S/C22H25NO3/c24-21-12-6-1-7-15(21)13-23-22(25)26-14-20-18-10-4-2-8-16(18)17-9-3-5-11-19(17)20/h2-5,8-11,15,20-21,24H,1,6-7,12-14H2,(H,23,25)/t15-,21+/m1/s1
InChI 密鑰
DLDUSAROVXDNNQ-VFNWGFHPSA-N
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3