Merck
689580
Sigma-Aldrich
聚氧乙烯二叠氮化物
average Mn 5,000
别名:
O,O′-二(2-叠氮乙基)聚乙二醇, PEG-二叠氮化物, 二叠氮聚乙二醇
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
N3CH2CH2(OCH2CH2)nN3
CAS号:
UNSPSC代码:
12352200
表单
powder
分子量
average Mn 5,000
反应适用性
reaction type: click chemistry
mp
55-60 °C
储存温度
2-8°C
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)