Merck
683477
Sigma-Aldrich
2-乙酰基苯并噻吩
97%
别名:
2-乙酰基苯并[b]噻吩
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H8OS
CAS号:
分子量:
176.23
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
方案
97%
表单
solid
mp
86-90 °C
官能团
ketone
SMILES字符串
CC(=O)c1cc2ccccc2s1
InChI
1S/C10H8OS/c1-7(11)10-6-8-4-2-3-5-9(8)12-10/h2-6H,1H3
InChI key
SGSGCQGCVKWRNM-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
苯并噻吩化学的起始物质。
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Heterocycles, 45, 1363-1363 (1997)