化驗
97%
形狀
solid
SMILES 字串
COc1cnc(Cl)nc1
InChI
1S/C5H5ClN2O/c1-9-4-2-7-5(6)8-3-4/h2-3H,1H3
InChI 密鑰
RSUBGBZOMBTDTI-UHFFFAOYSA-N
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3