About This Item
经验公式(希尔记法):
C7H9NO3
CAS号:
分子量:
155.15
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
推荐产品
方案
97%
折射率
n20/D 1.460
密度
1.118 g/mL at 25 °C
官能团
ester
SMILES字符串
CCOC(=O)c1cnoc1C
InChI
1S/C7H9NO3/c1-3-10-7(9)6-4-8-11-5(6)2/h4H,3H2,1-2H3
InChI key
KOMSQTMQKWSQDW-UHFFFAOYSA-N
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
200.1 °F
闪点(°C)
93.4 °C
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter