Merck
68090
Sigma-Aldrich
4-甲基壬烷
≥98.0%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3(CH2)4CH(CH3)CH2CH2CH3
CAS号:
分子量:
142.28
Beilstein:
1718841
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
≥98.0%
折射率
n20/D 1.413
bp
163-166 °C (lit.)
密度
0.73 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES 字串
CCCCCC(C)CCC
InChI
1S/C10H22/c1-4-6-7-9-10(3)8-5-2/h10H,4-9H2,1-3H3
InChI 密鑰
IALRSQMWHFKJJA-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Flame
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Flam. Liq. 3
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
111.2 °F - closed cup
閃點(°C)
44 °C - closed cup