Merck
674524
Sigma-Aldrich
2-溴-2-丙烯-1-醇
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C3H5BrO
CAS号:
分子量:
136.98
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
折射率
n20/D 1.5037
bp
58-62 °C/100 mbar
密度
1.654 g/mL at 25 °C
SMILES 字串
OCC(Br)=C
InChI
1S/C3H5BrO/c1-3(4)2-5/h5H,1-2H2
InChI 密鑰
MDFFZNIQPLKQSG-UHFFFAOYSA-N
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
170.1 °F - closed cup
閃點(°C)
76.7 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 2
1 of 2