Merck
673684
Sigma-Aldrich
2-邻苯二甲酰亚胺基丙二酸二乙酯-2-13C,15N
99 atom % 13C, 98 atom % 15N, 98% (CP)
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
13CC14H1515NO6
CAS号:
分子量:
307.27
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352101
PubChem物質ID:
同位素純度
99 atom % 13C
98 atom % 15N
化驗
98% (CP)
形狀
solid
mp
68 °C
質量偏移
M+2
SMILES 字串
CCOC(=O)[13CH]([15N]1C(=O)c2ccccc2C1=O)C(=O)OCC
InChI
1S/C15H15NO6/c1-3-21-14(19)11(15(20)22-4-2)16-12(17)9-7-5-6-8-10(9)13(16)18/h5-8,11H,3-4H2,1-2H3/i11+1,16+1
InChI 密鑰
SZNGBHWKVWEBKW-YLIPXWKESA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3