Merck
672831
Sigma-Aldrich
3-氟-4-(三氟甲氧基)苯乙炔
97%
别名:
4-乙炔基-2-氟-1-(三氟甲氧基)苯
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C9H4F4O
分子量:
204.12
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
97%
折射率
n20/D 1.443
密度
1.279 g/mL at 25 °C
SMILES 字串
Fc1cc(ccc1OC(F)(F)F)C#C
InChI
1S/C9H4F4O/c1-2-6-3-4-8(7(10)5-6)14-9(11,12)13/h1,3-5H
InChI 密鑰
MTPNHEDDMZRILD-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Flame
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Flam. Liq. 3
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
104.0 °F
閃點(°C)
40 °C