Merck
662070
Sigma-Aldrich
4-(4′-异戊氧基苯基)苯硼酸
≥95%
别名:
4-(4-异戊基羟苯基)苯硼酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C17H21BO3
分子量:
284.16
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
化驗
≥95%
形狀
solid
mp
214-220 °C
SMILES 字串
CC(C)CCOc1ccc(cc1)-c2ccc(cc2)B(O)O
InChI
1S/C17H21BO3/c1-13(2)11-12-21-17-9-5-15(6-10-17)14-3-7-16(8-4-14)18(19)20/h3-10,13,19-20H,11-12H2,1-2H3
InChI 密鑰
DCGWYEOALFPYHU-UHFFFAOYSA-N
其他說明
含不定量的酸酐
危險聲明
防範說明
危險分類
Aquatic Chronic 4
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)