Merck
65946
Sigma-Aldrich
3-丁烯酸叔丁酯
≥98.0% (GC)
别名:
乙烯基乙酸叔丁酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H14O2
CAS号:
分子量:
142.20
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
≥98.0% (GC)
折射率
n20/D 1.413
密度
0.877 g/mL at 20 °C
SMILES 字串
CC(C)(C)OC(=O)CC=C
InChI
1S/C8H14O2/c1-5-6-7(9)10-8(2,3)4/h5H,1,6H2,2-4H3
InChI 密鑰
NGASWKRTXGWPNN-UHFFFAOYSA-N
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
87.8 °F - closed cup
閃點(°C)
31 °C - closed cup