Merck
646040
Sigma-Aldrich
2-(3-吡啶)-4-甲基噻唑-5-羧酸
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H8N2O2S
CAS号:
分子量:
220.25
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
solid
mp
244-248 °C (dec.) (lit.)
SMILES 字串
Cc1nc(sc1C(O)=O)-c2cccnc2
InChI
1S/C10H8N2O2S/c1-6-8(10(13)14)15-9(12-6)7-3-2-4-11-5-7/h2-5H,1H3,(H,13,14)
InChI 密鑰
CJLQNROYBZEUGH-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3