Merck
631213
Sigma-Aldrich
3-[5-(4-氯苯基)呋喃-2-基]丙烯酸
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C13H9CIO3
CAS号:
分子量:
352.12
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
97%
表单
solid
mp
195-199 °C (lit.)
SMILES字符串
OC(=O)\C=C\c1ccc(o1)-c2ccc(Cl)cc2
InChI
1S/C13H9ClO3/c14-10-3-1-9(2-4-10)12-7-5-11(17-12)6-8-13(15)16/h1-8H,(H,15,16)/b8-6+
InChI key
FPSINWFYJYHUBV-SOFGYWHQSA-N
象形图
CorrosionEnvironment
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)