Merck
593281
Sigma-Aldrich
5-氟-3-甲基水杨醛
97%
别名:
5-氟-2-羟基-3-甲基苯甲醛
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
FC6H2(CH3)(OH)CHO
分子量:
154.14
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
97%
mp
44-49 °C (lit.)
SMILES 字串
Cc1cc(F)cc(C=O)c1O
InChI
1S/C8H7FO2/c1-5-2-7(9)3-6(4-10)8(5)11/h2-4,11H,1H3
InChI 密鑰
FDUNAMXDKSETQT-UHFFFAOYSA-N
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險分類
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves