化驗
97%
mp
199-203 °C (lit.)
SMILES 字串
Cc1nc(O)ccc1Br
InChI
1S/C6H6BrNO/c1-4-5(7)2-3-6(9)8-4/h2-3H,1H3,(H,8,9)
InChI 密鑰
UJHCRBDEJPQFIA-UHFFFAOYSA-N
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3