Merck
587699
Sigma-Aldrich
Boc-L-谷氨酸-15N
98 atom % 15N
别名:
N-(叔丁氧羰基)-L-谷氨酸-15N, L-谷氨酸-15N, N-t-Boc 衍生物
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
HO2C(CH2)2CH(15NH-Boc)CO2H
分子量:
248.24
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352108
PubChem化学物质编号:
同位素纯度
98 atom % 15N
技术
bio NMR: suitable
mp
110 °C (dec.) (lit.)
应用
peptide synthesis
官能团
Boc
质量偏移
M+1
SMILES字符串
CC(C)(C)OC(=O)[15NH][C@@H](CCC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C10H17NO6/c1-10(2,3)17-9(16)11-6(8(14)15)4-5-7(12)13/h6H,4-5H2,1-3H3,(H,11,16)(H,12,13)(H,14,15)/t6-/m0/s1/i11+1
InChI key
AQTUACKQXJNHFQ-NTLODJOYSA-N
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)