Merck
574139
Sigma-Aldrich
5-(2,4-二氯苯基)-2-糠酸
96%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C11H6Cl2O3
分子量:
257.07
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
96%
形狀
solid
mp
220-224 °C (dec.) (lit.)
SMILES 字串
OC(=O)c1ccc(o1)-c2ccc(Cl)cc2Cl
InChI
1S/C11H6Cl2O3/c12-6-1-2-7(8(13)5-6)9-3-4-10(16-9)11(14)15/h1-5H,(H,14,15)
InChI 密鑰
LYDQZIXGFBEQKT-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)